Merck
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)