Merck
Z322733
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 1,000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 228.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
BRAND 90362
H × Durchm.
155 mm × 105 mm
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Exzellente thermische und chemische Resistenz. Niedrige Form. Mit verstärktem Rand und Ausgiesser, ohne Gradeinteilung
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)