Merck
W530362
Sigma-Aldrich
Zypressenöl
natural, FG
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Cupressus sempervirens
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Form
liquid
Zusammensetzung
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
Brechungsindex
n20/D 1.471
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody
Anwendung
Typically used in citrus colognes, fougeres, chypres and aldehydic-type fragrance applications
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)