Merck
W522007
Sigma-Aldrich
Guaicwood acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Brechungsindex
n20/D 1.4905 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
Dichte
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green
SMILES String
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)