Wichtige Dokumente
W514705
2-Ethylhexylacetat
≥99%
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−92 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
earthy
SMILES String
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Impact of Leavening Agents on Flavor Profiles and Microbial Communities in Steamed Bread: A Comparative Analysis of Traditional Chinese Sourdough and Commercial Yeast.: This study explores the role of 2-ethylhexyl acetate in influencing the flavor profiles and microbial communities of steamed bread, highlighting its importance in food science and culinary applications (Fu et al., 2023).
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?