Wichtige Dokumente
W505102
2,6-Diisopropylphenol
≥97%
Synonym(e):
2,6-Bis-(1-methylethyl)-phenol, 2,6-Bis-(isopropyl)-phenol, Propofol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdruck
5.6 mmHg ( 100 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChIKey
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544) , GABRA1(2554)
rat ... Gabra2(29706)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?