Merck
W478620
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
Größe auswählen
W478620-SAMPLE-K
CHF 45.80
100 G
CHF 81.60
1 KG
CHF 616.00
CHF 45.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W478620-SAMPLE-K
CHF 45.80
100 G
CHF 81.60
1 KG
CHF 616.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.41
FEMA-Nummer:
4786
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 45.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Enthält
BHA as stabilizer
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; waxy
SMILES String
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChIKey
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)