Merck
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
Synonym(e):
cis-3-Nonenol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
FEMA-Nummer:
4412
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.234
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Assay
95%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; melon; waxy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChIKey
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)