Wichtige Dokumente
W430500
cis-2-Penten-1-ol
≥96%, stabilized, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥96%
Enthält
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
InChIKey
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?