Wichtige Dokumente
W424201
Amylamin
≥99%, FG
Synonym(e):
Pentylamin, 1-Amino-pentan, n-Amylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
Dampfdichte
3.01 (vs air)
Assay
≥99%
Expl.-Gr.
22 %
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fishy
SMILES String
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
InChIKey
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.