Merck
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
Synonym(e):
(Z)-4-Dodecenal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.30
FEMA-Nummer:
4036
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
05.220
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥94%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
citrus; waxy; fruity
SMILES String
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
InChIKey
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)