Merck
W401404
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl-isothiocyanat
FG
Synonym(e):
Phenethylisothiocyanat, (2-Phenylethyl)-isothiocyanat
Größe auswählen
W401404-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 123.00
100 G
CHF 170.00
1 KG
CHF 1’420.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W401404-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 123.00
100 G
CHF 170.00
1 KG
CHF 1’420.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
FEMA-Nummer:
4014
Beilstein:
2084162
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.193
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Brechungsindex
n20/D 1.5888 (lit.)
bp
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; sulfurous
SMILES String
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
InChIKey
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
2-Phenylethyl-isothiocyanat (2-PE ITC) ist ein bioaktives Isothiocyanat, das hauptsächlich in Kohlgemüsen gefunden wird.[1][2] Es wird durch die enzymatische Hydrolyse von 2-Phenylethyl-glucosinolat erzeugt.[3] Die Verbindung 2-PE ITC ist hauptsächlich für die nematizide Wirkung der Wurzelgewebe von Kohl gegenüber (Pratylenchus neglectus Filipjev), einem die Wurzeln angreifenden Nematoden, verantwortlich. Diese Eigenschaft macht sie zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Entwicklung von Bodenbedämpfungsmitteln.[4]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Antibacterial activity and synergistic effect between watercress extracts, 2?phenylethyl isothiocyanate and antibiotics against 11 isolates of Escherichia coli from clinical and animal source.
Freitas E, et al.
Letters in Applied Microbiology, 57(4), 266-273 (2013)
In vitro inhibition of soil microorganisms by 2?phenylethyl isothiocyanate.
Smith BJ & Kirkegaard JA
Plant Pathology, 51(5), 585-593 (2002)
Evaluation of Antibacterial Activity of 3?Butenyl, 4?Pentenyl, 2?Phenylethyl, and Benzyl Isothiocyanate in Brassica Vegetables
Jang M, et al.
Journal of Food Science, 75(7) (2010)
Reduced susceptibility of Brassica napus to Pratylenchus neglectus in plants with elevated root levels of 2-phenylethyl glucosinolate.
Potter MJ, et al.
Journal of Nematology, 31(3), 291-291 (1999)
L D Huong et al.
Oral diseases, 18(5), 513-519 (2012-02-09)
β-Phenylethyl isothiocyanate (PEITC) has been demonstrated to fight many types of cancers through various molecular pathways. In this study, we focused on its effect on the induction of apoptosis to inhibit cell growth and molecular mechanism in oral cancer. 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2-(4