Merck
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
3980
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
09.924
Organoleptisch:
green; fruity; pungent; floral; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdruck
0.8625
Assay
≥96%
Brechungsindex
n/D 1.410
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; pungent; floral; sweet
SMILES String
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.0 °F
Flammpunkt (°C)
58.88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)