Merck
W396211
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
≥80%
Synonym(e):
Homomenthol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
FEMA-Nummer:
3962
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
Flavis-Nummer:
02.209
NACRES:
NA.05
Qualität
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥80%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; cooling; minty; spicy
SMILES String
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable