Merck
W394904
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
Synonym(e):
Methyl methylthiofuran
Größe auswählen
W394904-SAMPLE-K
CHF 52.50
25 G
CHF 232.00
100 G
CHF 492.00
CHF 52.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W394904-SAMPLE-K
CHF 52.50
25 G
CHF 232.00
100 G
CHF 492.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.19
FEMA-Nummer:
3949
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.152
NACRES:
NA.21
CHF 52.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cheese; meaty; spicy; sulfurous
SMILES String
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natural occurrence: Cooked beef and tea.
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1.0%. PG.
Taste at 0.10-0.40 ppm
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of