W393118
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
105 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; earthy; vegetable; herbaceous
SMILES String
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
InChIKey
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N