W376109
5-Methyl-2-hepten-4-one solution
natural, 10 wt. % in ethanol, FG
Synonym(e):
Hazelnut Ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Konzentration
10 wt. % in ethanol
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; green; hazelnut; earthy
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChIKey
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C