Wichtige Dokumente
108731
2-Nonanon
≥99%
Synonym(e):
Heptyl-methylketon
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−21 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?