W367303
2-Ethylfuran
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; ethereal; sweet
SMILES String
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup