Merck
W350605
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
Größe auswählen
W350605-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 139.00
4 KG
CHF 483.00
9 KG
CHF 864.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W350605-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 139.00
4 KG
CHF 483.00
9 KG
CHF 864.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
3506
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10772
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.531
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191-195 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; herbaceous; cheesy; fruity; wine-like
SMILES String
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 15 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)