Merck
W348805
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpentanoat
≥98%, FG
Synonym(e):
Manzanate
Größe auswählen
W348805-SAMPLE
CHF 58.50
200 G
CHF 76.70
4 KG
CHF 627.00
CHF 58.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W348805-SAMPLE
CHF 58.50
200 G
CHF 76.70
4 KG
CHF 627.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
FEMA-Nummer:
3488
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10616
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.526
NACRES:
NA.21
CHF 58.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
153-152 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; melon; fruity
SMILES String
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saeedeh Noushini et al.
Scientific reports, 10(1), 19799-19799 (2020-11-15)
Diverse methods have been used to sample insect semiochemicals. Sampling methods can differ in efficiency and affinity and this can introduce significant biases when interpreting biological patterns. We compare common methods used to sample tephritid fruit fly rectal gland volatiles