Wichtige Dokumente
W343005
4-Hexen-1-ol, überwiegend trans
≥96%, predominantly trans, FG
Synonym(e):
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; herbaceous; tomato
SMILES String
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChIKey
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?