W342602
1,1-Dimethoxyethan
≥97%, FG
Synonym(e):
Acetaldehyddimethylacetal, 1,1-Dimethoxy-ethan, Dimethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; ethereal; fruity
SMILES String
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChIKey
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves