Merck
W341606
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen-2-one
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
FEMA-Nummer:
3416
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11170
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.107
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Enthält
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
100 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
SMILES String
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
InChIKey
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup