Wichtige Dokumente
W328618
Tripropionin
≥97.1%, FCC, FG
Synonym(e):
Glyceryltripropionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Dampfdichte
8.95 (vs air)
Assay
≥97.1%
Selbstzündungstemp.
790 °F
Expl.-Gr.
0.8 %, 186 °F
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
175-176 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
oily; chemical
SMILES String
CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
InChI
1S/C12H20O6/c1-4-10(13)16-7-9(18-12(15)6-3)8-17-11(14)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?