Wichtige Dokumente
W323500
4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran
≥95%
Synonym(e):
Menthofuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]25/D +90°, c = 10 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
80-82 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; musty; earthy; pungent; nutty
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?