Merck
W319104
Sigma-Aldrich
2-Methylhexansäure
≥99%, FG
Synonym(e):
2-Methyl-capronsäure
Größe auswählen
W319104-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 170.00
1 KG
CHF 773.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W319104-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 170.00
1 KG
CHF 773.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
3191
Beilstein:
1721227
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
582
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.035
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fatty; lard; oily; acidic
SMILES String
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-methylhexanoic acid has been identified as one of the volatile flavor compounds in the peel and pulp of doum fruit.[1]
Anwendung
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-methylhexanoic acid, CAS registry number 4536-23-6.: This study updates the safety assessment of 2-methylhexanoic acid used in fragrance applications (Api et al., 2024).
  • Sustainable Biocatalytic Procedure for Obtaining New Branched Acid Esters.: This paper presents a novel biocatalytic method for synthesizing branched acid esters, utilizing 2-methylhexanoic acid as a precursor (Montiel et al., 2021).
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Volatile Flavor Compounds of Peel and Pulp from Doum (Hyphaene thebaica L.) Fruit.
Aboshora W, et al.
American Journal of Food Science and Nutrition Research, 4(5), 165-169 (2017)