Wichtige Dokumente
W316709
δ-Hexalactone
≥98%
Synonym(e):
δ-Caprolactone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sweet
SMILES String
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F
Flammpunkt (°C)
107 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?