Wichtige Dokumente
W313520
trans,trans-2,4-Decadienal
natural, 89%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Halal
Kosher
natural
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
89%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; meaty; citrus
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
InChIKey
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)