Merck
W302475
Sigma-Aldrich
Natriumacetat
anhydrous, natural (US), ≥99%, FG
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
Größe auswählen
W302475-SAMPLE-K
CHF 53.40
1 KG
CHF 107.00
10 KG
CHF 321.00
CHF 53.40
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W302475-SAMPLE-K
CHF 53.40
1 KG
CHF 107.00
10 KG
CHF 321.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
FEMA-Nummer:
3024
Beilstein:
3595639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
E-Nummer:
E 262(i)
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
odorless
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
Biologische Quelle:
botanical
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 53.40
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)