Merck
W292605
Sigma-Aldrich
Essigsäureisopropylester
≥99%, FCC
Synonym(e):
Isopropylacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
FEMA-Nummer:
2926
Beilstein:
1740761
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
193
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.003
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
banana; ethereal; fruity; sweet
Qualität:
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
47 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
894 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 37 °F
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; ethereal; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChIKey
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Comparative Study on the H-Abstraction Reactions of Isopropyl Acetate and Propyl Acetate by HO(2) and OH Radicals.: In dieser Forschungsarbeit wird die Reaktivität von Isopropylacetat mit Radikalen untersucht, die für das Verständnis dessen Stabilität und Zersetzung unter atmosphärischen Bedingungen entscheidend ist. Dies liefert für die Umweltchemie relevante Erkenntnisse (Gao et al., 2024).
  • Diastereoselective and Scalable Synthesis of 6-(S)-Hydroxycannabidivarin.: Diese Studie umfasst Methoden, bei denen Isopropylacetat bei der Synthese von Cannabinoiden verwendet wird, und zeigt damit dessen Nutzen bei der Verbesserung der Reaktionsbedingungen für pharmazeutische Anwendungen (Stone et al., 2023).
  • Volatile Dual-Solvent Assisted Intermediate Phase Regulation for Anti-Solvent-Free Perovskite Photovoltaics.: Diese Arbeit erörtert den Einsatz von Isopropylacetat bei der Herstellung fortschrittlicher Materialien für Solarzellen und unterstreicht dessen Rolle bei der Optimierung von Herstellungsprozessen und der verbesserten Effizienz der Technologien für erneuerbare Energie (Yang et al., 2023).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from
R Akimoto et al.
The Journal of surgical research, 53(6), 572-577 (1992-12-01)
Methyl tert-butyl ether (MTBE) is an organic solvent that has been used to dissolve gallstones via a percutaneous transhepatic catheter into the gallbladder. To test whether MTBE might cause serious tissue injury if accidentally infused outside the gallbladder, the effect
S F Zakko et al.
Gastroenterology, 113(1), 232-237 (1997-07-01)
Ethyl propionate and isopropyl acetate were identified as gallstone solvents with more favorable physicochemical properties than the currently used solvent methyl tert-butyl ether (MTBE). In this study, their efficacy and toxicity were compared. To compare efficacy, matched stones from 33
L S Kannegieter et al.
Investigative radiology, 27(2), 140-144 (1992-02-01)
In the first-known application of its kind, shockwave lithotripsy and contact-solvent dissolution of large, calcified gallstone burdens were performed simultaneously with three chemical solvents, each tested separately in an in vitro model, with the combined effects on gallstone eradication examined.
J Arsan et al.
Biotechnology and bioengineering, 69(2), 222-226 (2000-06-22)
Fatty acid (FA) selectivity of immobilized Rhizomucor miehei lipase was determined for various cosubstrate systems for ester modification involving competing n-acyl-donor substrates of even-chain length (C4-C16; FA or their methyl esters, FAME) and either n-propanol or propyl acetate in hexane.