Wichtige Dokumente
W290106
Pimenta leaf oil
natural, FCC, FG
Synonym(e):
Pimenta oil, Allspice, Pimento berry
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Pimenta officinalis Lindl.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.20
Ursprung
Jamaica origin
Brechungsindex
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
250-258 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
eugenol
Organoleptisch
clove; spicy
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?