Wichtige Dokumente
W287008
Phenethyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
Benzyl carbinyl tiglate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
Enthält
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
139-140 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; rose; sweet
SMILES String
C\C=C(/C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-3+
InChIKey
KVMWYGAYARXPOL-QDEBKDIKSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?