Merck
W280320
Sigma-Aldrich
3-Octanon
natural (US), ≥97%, FG
Synonym(e):
Ethyl-amylketon, Ethyl-pentylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
FEMA-Nummer:
2803
Beilstein:
1700021
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Flavis-Nummer:
7.062
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
butter; herbaceous; spicy
SMILES String
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)