Merck
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl-β-naphthylketon
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Acetonaphthon, 2-Acetyl-naphthalin, Methyl-2-naphthylketon
Größe auswählen
W272302-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 146.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W272302-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 146.00
About This Item
Lineare Formel:
C10H7COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
FEMA-Nummer:
2723
Beilstein:
774965
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
147
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.013
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
bp
300-301 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orange; floral; sweet
SMILES String
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
InChIKey
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.[1]
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
168 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their