Wichtige Dokumente
W268518
α-Methylbenzylalkohol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
(±)-1-Phenyl-ethanol, (±)-α-Methylbenzylalkohol, Methylphenylcarbinol, Styrallylalkohol, Styrolalkohol
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
medicinal; chemical; sweet
SMILES String
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment,a-methylbenzyl alcohol, CAS registry number 98-85-1.: Diese Studie aktualisiert die Sicherheitsbeurteilung von A-Methylbenzylalkohol mit Schwerpunkt auf dessen Verwendung als Duftstoff. Die Forschung befasst sich mit toxikologischen Daten und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, um die sichere Anwendung der Verbindung in Verbraucherprodukten zu gewährleisten (API et al., 2024).
- Characterization of the Key Aroma Compounds of Three Kinds of Chinese Representative Black Tea and Elucidation of the Perceptual Interactions of Methyl Salicylate and Floral Odorants.: Diese Studie identifiziert die wichtigsten Aromaverbindungen in chinesischem Schwarztee, einschließlich A-Methylbenzylalkohol. Sie liefert Einblicke in die sensorischen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten in der Aroma- und Duftbranche (Niu et al., 2022).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?