Wichtige Dokumente
W268216
Methyl-2-aminobenzoat
natural (US), ≥99%, FG
Synonym(e):
Methyl-anthranilat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
986 °F
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24 °C (lit.)
Dichte
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; coffee; grape; grapefruit; jasmine; lemon; lime; medicinal; musty; herbaceous; citrus; strawberry; sweet
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
InChIKey
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?