Merck
1.05995
SAFC
(-)-Menthol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
218-690-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Beschreibung
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Wirksamkeit
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C
Übergangstemp.
flash point 101 °C
Löslichkeit
490 mg/L
Dichte
0.890 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Menthol ist ein geläufiger Bestandteil von Lebensmitteln und pharmazeutischen Anwendungen. In Arzneimitteln wird Menthol vorwiegend in oralen Darreichungsformen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3