Wichtige Dokumente
W263818
Linalyl benzoate
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
InChIKey
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?