Merck
W251700
Sigma-Aldrich
Geranyl propionate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.31
FEMA-Nummer:
2517
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
409c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.128
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
252 °C/738 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
waxy; floral; rose
SMILES String
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
InChIKey
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)