Merck
W251500
Sigma-Aldrich
Geranyl caproate
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
Synonym(e):
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
Größe auswählen
W251500-SAMPLE-K
CHF 54.60
100 G
CHF 162.00
1 KG
CHF 1’070.00
CHF 54.60
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W251500-SAMPLE-K
CHF 54.60
100 G
CHF 162.00
1 KG
CHF 1’070.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.39
FEMA-Nummer:
2515
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
317
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.067
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
geranium; floral; fruity; waxy; rose
Qualität:
FG
Kosher
natural (US)
Biologische Quelle:
palm oil
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 54.60
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
palm oil
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.462
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
geranium; floral; fruity; waxy; rose
SMILES String
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
InChIKey
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.33 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)