Merck
W346209
Sigma-Aldrich
Maltyl-iso-buttersäure
≥98%, FG
Synonym(e):
Maltol-isobutyrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
FEMA-Nummer:
3462
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10739
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.525
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
caramel; jam; fruity; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets requirements for JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets requirements for JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; jam; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
InChIKey
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Maltyl isobutyrate is a flavoring agent used in the food industry.[1] It is one of the constituents of cigarette smoke.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 10-30 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 1013-1013 (2012)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
An overview of the effects of tobacco ingredients on smoke chemistry and toxicity.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 53-83 (2004)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)