Merck
W244740
Sigma-Aldrich
Ethylnonanoat
natural, 98%, FG
Synonym(e):
Ethylpelargonat
Größe auswählen
W244740-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 620.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W244740-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 620.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
FEMA-Nummer:
2447
Beilstein:
1759169
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.107
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
300
400
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
oily; nutty; fruity
SMILES String
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)