Merck
W243108
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexylpropionsäure-ethylester
≥99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
FEMA-Nummer:
2431
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2095
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.488
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)