Merck
W219908
Sigma-Aldrich
Butylheptanoat
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
FEMA-Nummer:
2199
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
363
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.091
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−67.5 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
apple; marigold; herbaceous
SMILES String
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)