Merck
W218811
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
natural, 97%, FG
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
FEMA-Nummer:
2188
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
291
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.416
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; green; fruity; sweet
SMILES String
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester generally used as a modifier or fixative in flavor industry. It is also used as a flavoring agent for its fruity flavor.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kinetics and mechanism of synthesis of butyl isobutyrate over immobilised lipases.
Yadav GD & Lathi PS.
Biochemical Engineering Journal, 16(3), 245-252 (2003)