Merck
W210218
Sigma-Aldrich
Anisylpropionat
≥98%, FG
Synonym(e):
p-Methoxybenzylpropionat
Größe auswählen
W210218-SAMPLE-K
CHF 58.50
100 G
CHF 119.00
1 KG
CHF 328.00
CHF 58.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W210218-SAMPLE-K
CHF 58.50
100 G
CHF 119.00
1 KG
CHF 328.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
FEMA-Nummer:
2102
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
426
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.145
NACRES:
NA.21
CHF 58.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; floral; vanilla
SMILES String
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)