Merck
W203904
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure-allylester
≥99%, FG
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
FEMA-Nummer:
2039
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2162
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.790
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
honey; sweet
Qualität:
FG
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; sweet
SMILES String
C=CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-8-13-11(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChIKey
ZCDYAMJXVAUTIM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)