VBP00114
2-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CC1OC2=CC=CC=C2NC1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChIKey
YKPYSZOCOIUSEZ-UHFFFAOYSA-N