Merck
THS04139
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
Pd black
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
60104500
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 04139
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)